Hydrogenperoxid 30%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07298.0250 1.07298.1000 1.07298.0500
1.07298.0250EA 684.53 DKK
1.07298.0250 1.07298.1000 1.07298.0500
Hydrogenperoxid 30%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Hydrogen peroxide
Formel: H₂O₂
Molekylvægt: 34.01 g/mol
Kogepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: < 0 °C
Massefylde: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN nummer: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -26 °C
Boiling Point 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer