Salpetersyre 68%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Nitric acid solution
20413.241EA 184 DKK
20413.241 20413.296 20413.365 VWRC20413.465 20413.420 20413.460
Salpetersyre 68%, GPR RECTAPUR®
Salpetersyre
Formel: HNO₃
Molekylvægt: 63.01 g/mol
Kogepunkt: 120.5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –42 °C
Massefylde: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN nummer: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Merck Index: 13,06610
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 68 - 70 %
Density (20/4) 1.400 - 1.420
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm