Salpetersyre 68%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Nitric acid solution
20406.292EA
217
DKK
20406.292
20406.361
20406.320
Salpetersyre 68%, TECHNICAL
Salpetersyre
Formel:
HNO₃ Molekylvægt: 63.01 g/mol Kogepunkt: 120.5 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –42 °C Massefylde: 1.4 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS-nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN nummer: 2031 ADR: 8 (5.1) II Merck Index: 13,06608 |
Specifikationer Testresultater
Assay | 68 - 70 % |