Salpetersyre 65%, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00441.0250
1.00441.1000
1.00441.0250EA
624
DKK
1.00441.0250
1.00441.1000
Salpetersyre 65%, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Salpetersyre
Formel:
HNO₃ Kogepunkt: 120,5 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –42 °C Massefylde: 1,4 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS-nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN nummer: 2031 ADR: 8 (5.1),II Merck Index: 13,06608 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -32 °C |
Boiling Point | 121 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 9.4 hPa (20 °C) |
Density | 1.39 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |