Salpetersyre 52,5%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Nitric acid solution
20412.293EA
311
DKK
20412.293
20412.362
Salpetersyre 52,5%, GPR RECTAPUR®
Salpetersyre
Formel:
HNO₃ Molekylvægt: 63.01 g/mol Kogepunkt: 87 Smeltepunkt: -42 Massefylde: 1.51 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS-nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN nummer: 2031 ADR: 8 II Merck Index: 13,06610 |
Specifikationer Testresultater
Assay | 52.5 - 54.0 % |
Density (20/4) | 1.325 - 1.335 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |