Flussyre 40%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 5.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 0 Nej: 0 
Laboratoire d'analyse industrielle / Technicien chimiste / Lyon
Ja, jeg anbefaler
Produit de qualité pour analyse. Pas de problème particulier. Bouteille plastique résistante.
Farlig
Synonymer: Hydrogenfluorid, opløsning
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00338.0500 1.00338.1000 1.00338.2500 1.00338.9180
1.00338.0500EA 447 DKK
1.00338.0500 1.00338.1000 1.00338.2500 1.00338.9180
Flussyre 40%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Flussyre
Formel: HF
Molekylvægt: 20.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011346
CAS-nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN nummer: 1790
ADR: 8 (6.1) II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid