Flussyre 40%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hydrogenfluorid, opløsning
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.1000 1.00335.0250
1.00335.0500EA 941 DKK
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.1000 1.00335.0250
Flussyre 40%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Flussyre
Formel: HF
Molekylvægt: 20.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011346
CAS-nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN nummer: 1790
ADR: 8 (6.1) II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material