Flussyre 38 - 40%, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Hydrogenfluorid, opløsning
MQ200
1.00337.1000
1.00337.2500
1.00337.1000EA
426
DKK
1.00337.1000
1.00337.2500
Flussyre 38 - 40%, Supelco®
Flussyre
Formel:
HF Molekylvægt: 20.01 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011346 CAS-nummer: 7664-39-3 EINECS: 231-634-8 UN nummer: 1790 ADR: 8 (6.1) II |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20°C) Soluble |
Melting Point | -44 °C |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 (H2O, 20 °C) |
Synonyms | Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid |