VWR®, volumetriske kolber, klasse A, glas, klar, NS plastikprop
Leverandør: VWR Collection
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 4.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 2 Nej: 8 
Recherche pharmaceutique / chercheur
Ja, jeg anbefaler
Le produit est vraiment bien, je m'en sers tous les jours. Je le recommande vivement.
Svar
vwr.com medarbejder Offentliggjort 01/04/2025
Merci pour votre commentaire
612-3818EA 446 DKK
612-3818 612-3738 612-3819 612-3746 612-3745 612-3744 612-3743 612-3742 612-3741 612-3740 612-3820
VWR®, volumetriske kolber, klasse A, glas, klar, NS plastikprop
Kolber Volumetriske kolber
Borosilicate 3.3 glass, class A.
  • PP white stopper
  • Marks and inscriptions in blue enamel
  • Calibrated to contain (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Certificeringer: DIN EN ISO 1042
Bestillingsoplysninger: Batch number and batch certificate included.