Perchlorsyre 70% ≥70%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00517.0250 1.00517.1000
1.00517.0250EA 2920 DKK
1.00517.0250 1.00517.1000
Perchlorsyre 70% ≥70%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Perchlorsyre
Formel: HClO₄
Kogepunkt: 160…181 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011325
CAS-nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN nummer: 1873
ADR: 5.1 (8),I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -18 °C
Boiling Point 198.7 °C (1013 hPa)
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer