Saltsyre 6 mol/l (6 N), Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
E484-100MLEA 297 DKK
E484-100ML E484-500ML E484-1L
Saltsyre 6 mol/l (6 N), Reagent Grade
Saltsyre
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Massefylde: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Concentration 5.4 – 6.6 moles/l