Saltsyre 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM Volumetric
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30018.298EA 194 DKK
30018.298 30018.447 30018.320 30018.360
Saltsyre 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM Volumetric
Saltsyre
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Massefylde: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST traceable Confirmed