Saltsyre 37%
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
4625.1 4625.2
ROTH4625.1EA 0 DKK
ROTH4625.1 ROTH4625.2
Saltsyre 37%
Saltsyre
Formel: HCl
Kogepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8,II