Saltsyre 36% (w/w) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L13091.AU L13091.0F
L13091.AUEA 425 DKK
L13091.AU L13091.0F
Saltsyre 36% (w/w) i vandigopløsning
Saltsyre
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Odour: Pungent Boiling Point: 81.5-110° Merck Reference: 14,4780 MDL No.: MFCD00011324
Formel: HCl
Kogepunkt: 81,5…110 °C
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 1,19
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4780