Saltsyre 32%, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
MQ300
1.00319.1000 1.00319.1011 1.00319.2500 1.00319.2511 1.00319.9025
1.00319.1000EA 157.2 DKK
1.00319.1000 1.00319.1011 1.00319.2500 1.00319.2511 1.00319.9025
Saltsyre 32%, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Saltsyre
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 83 - 90 °C
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)