Saltsyre 32%, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00313.2500 1.00313.9025 1.00313.9180
1.00313.2500EA 388 DKK
1.00313.2500 1.00313.9025 1.00313.9180
Saltsyre 32%, Supelco®
Saltsyre
Formel: HCl
Kogepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 83 - 90 °C
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)