Saltsyre 30%
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
9280.1 9280.3
ROTH9280.1EA 0 DKK
ROTH9280.1 ROTH9280.3
Saltsyre 30%
Saltsyre
Formel: HCl
Molekylvægt: 36.46 g/mol
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8 II