Saltsyre 30%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
20251.365EA 393 DKK
20251.365 20251.445
Saltsyre 30%, TECHNICAL
Saltsyre
Formel: HCl
Kogepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 29 - 31 %