Saltsyre 25%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Helv., SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
1.00312.2500
1.00312.9025
1.00312.9180
1.00312.2500EA
1010
DKK
1.00312.2500
1.00312.9025
1.00312.9180
Saltsyre 25%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Helv., SAFC®
Saltsyre
Formel:
HCl Kogepunkt: 110 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –30 °C Massefylde: 1,18 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN nummer: 1789 ADR: 8,II |