Saltsyre 20%, AnalaR NORMAPUR® analyse reagens
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
5853.9025EA 1690 DKK
5853.9025 5853.5000 5853.1000
Saltsyre 20%, AnalaR NORMAPUR® analyse reagens
Saltsyre
Formel: HCl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (titr.) Min. 20 %
Phosphate Max. 0.00005 %
Sulfate Max. 0.0001 %
Bromide Max. 0.005 %
As Max. 0.000001 %
Ni Max. 0.000002 %
PB Max. 0.000002 %
Al Max. 0.000005 %
Zn Max. 0.000005 %
Fe Max. 0.00002 %
Ca Max. 0.00005 %
NA Max. 0.00005 %