Flasker, smal hals, Boston type, rund, PPCO, med skruelåg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
312006-0016 312006-0032 312006-0002 312006-0001 312006-0004 312006-0008
215-2572EA 4030 DKK
215-2572 215-2573 215-2568 215-2564 215-2569 215-2570
Flasker, smal hals, Boston type, rund, PPCO, med skruelåg, Nalgene®
Flasker Plastflasker
PPCO, translucent with PP screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Heat resistant up to +121 °C, autoclavable with or without contents
  • Robust, leakproof
Ideal for storing and shipping liquids.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904