Ventilerede låg tl Falcon® flasker
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354638 354637 354639
734-1067EA 1150 DKK
734-1067 734-1066 734-1068
Ventilerede låg tl Falcon® flasker
Låg Flaskelåg
PE with integral hydophobic 0,2 µm microporous membrane filter vent.
Ventilerede låg minimere risikoen for kontamination ved dyrkning i almindelige åbne inkubatorer. Gasser kan frit passere membranen, mens mikroorganismer holdes tilbage.