Saltsyre 10% (v/v) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
35611.AP 35611.K2
35611.APEA 397 DKK
35611.AP 35611.K2
Saltsyre 10% (v/v) i vandigopløsning
Saltsyre
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Formel: HCl
Kogepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN nummer: 1789
ADR: 8,III