Methylamin 40% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22091.1000 8.22091.2500 8.22091.9050
8.22091.1000EA 339 DKK
8.22091.1000 8.22091.2500 8.22091.9050
Methylamin 40% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Methylamin
Formel: CH₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008104
CAS-nummer: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN nummer: 1235
ADR: 3 (8),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 48 °C
Vapor Pressure 370 hPa (25 °C)
Flash Point -18 °C
Explosion Limit 5.2 - 26.4 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C