Ethylamin ≥70% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20024.1000
8.20024.2500
8.20024.1000EA
335
DKK
8.20024.1000
8.20024.2500
Ethylamin ≥70% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Ethylamin
Formel:
C₂H₇N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008160 CAS-nummer: 75-04-7 EINECS: 200-834-7 UN nummer: 2270 ADR: 3 (8),II |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 39 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 460 hPa (20 °C) |
Flash Point | -26 °C |
Explosion Limit | 3.0 - 12.8 %(V) |
Density | 0.81 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Ignition Point | 375 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |