Ethylamin ≥70% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20024.1000 8.20024.2500
8.20024.1000EA 335 DKK
8.20024.1000 8.20024.2500
Ethylamin ≥70% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Ethylamin
Formel: C₂H₇N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008160
CAS-nummer: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN nummer: 2270
ADR: 3 (8),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 39 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 460 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Explosion Limit 3.0 - 12.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 375 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid