Trimethylamin 40% (w/w) in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21177.0100 8.21177.1000 8.21177.2500 8.21177.9050 8.21177.9021
8.21177.0100EA 357 DKK
8.21177.0100 8.21177.1000 8.21177.2500 8.21177.9050 8.21177.9021
Trimethylamin 40% (w/w) in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trimethylamin
Formel: C₃H₉N
Molekylvægt: 59.11 g/mol
Kogepunkt: 2.87
Smeltepunkt: –3 °C
Massefylde: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -20
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008327
CAS-nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN nummer: 1297
ADR: 3 (8) I
Merck Index: 12,09841
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -2 °C
Boiling Point 30 - 100 °C
Vapor Pressure 600 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Explosion Limit 2 - 11.6 %(V) (anhydrous substance)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C