Trimethylamin 50% (w/w) 7.3 M in aqueous solution, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
370785000 370780010 370780025 370780100
ACRO370785000EA 347 DKK
ACRO370785000 ACRO370780010 ACRO370780025 ACRO370780100
Trimethylamin 50% (w/w) 7.3 M in aqueous solution, pure
Trimethylamin
Formel: C₃H₉N
Molekylvægt: 59.11 g/mol
Kogepunkt: 30 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 0.86 g/cm³
Flammepunkt: –45 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008327
CAS-nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN nummer: 1297
ADR: 3 I
Merck Index: 12,09841
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 48 to 52 %