Myresyre 85%
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aminic Acid, Methanoic acid
5355.1 5355.2 5355.3
ROTH5355.1EA 223.18 DKK
ROTH5355.1 ROTH5355.2 ROTH5355.3
Myresyre 85%
Myresyre
Formel: HCO₂H
Molekylvægt: 46.03 g/mol
Massefylde: 1.22
Flammepunkt: 48
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN nummer: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM