Myresyre ≥85%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L17434.0B L17434.0E
L17434.0BEA 432 DKK
L17434.0B L17434.0E
Myresyre ≥85%
Myresyre
Purity: 85% CAS No.: 64-18-6 Molecular Formula: CH2O2 Formula Weight: 46.03 Flash Point: 50°(156°F) Refractive Index: 1.3710 Melting Point: 7-9° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1209246 Merck Reference: 14,4241 UN No.: 1779 MDL No.: MFCD00003297
Formel: HCO₂H
Kogepunkt: 100…101 °C
Smeltepunkt: 7…9 °C
Massefylde: 1,220
Flammepunkt: 50 °C (156 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN nummer: 1779
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM