Formaldehyd 37% (w/w) i vandigopløsning stabilised ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Stabilization:
stabiliseret med methanol 10-15%
410730010
410731000
410730050
410730010.EA
408
DKK
410730010.
410731000.
410730050.
Formaldehyd 37% (w/w) i vandigopløsning stabilised ACS
Formaldehyd
Formel:
CH₂O Smeltepunkt: –15 °C Flammepunkt: 50 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003274 CAS-nummer: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 UN nummer: 1198 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 10 to 15 % methanol |
Residue after ignition | ≤0.005 % |
Titration | 36.5 to 38.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Titrable acid | ≤0.006 meq/g |