Hydrogenperoxid 30% stabilised, (Perhydrol®) EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07210.0250 1.07210.1000 1.07210.2500 1.07210.9025
1.07210.0250EA 378 DKK
1.07210.0250 1.07210.1000 1.07210.2500 1.07210.9025
Hydrogenperoxid 30% stabilised, (Perhydrol®) EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Hydrogen peroxide
Formel: H₂O₂
Molekylvægt: 34.01 g/mol
Kogepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –25.7 °C
Massefylde: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN nummer: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (Manganometric) 30% min.
Color 10 Hazen max.
Other specifications on request 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)