Hydrogenperoxid 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07209.0250
1.07209.1000
1.07209.2500
1.07209.0500
1.07209.0250EA
226.8
DKK
1.07209.0250
1.07209.1000
1.07209.2500
1.07209.0500
Hydrogenperoxid 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Hydrogen peroxide
Formel:
H₂O₂ Molekylvægt: 34.01 g/mol Kogepunkt: ∼107 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –25.7 °C Massefylde: 1.11 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS-nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN nummer: 2014 ADR: 5.1 (8) II Merck Index: 14,04798 |
Specifikationer Testresultater
Assay (Manganometric) | 30% min. |
Color | 10 Hazen max. |
Other specifications on request | 107 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 18 hPa (20 °C) |
Density | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 - 4 (H2O, 20 °C) |
Grade | ACS,ISO |
Synonyms | Perhydrol |