Hydrogenperoxid 27% (w/w) i vandigopløsning stabilised
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
CAS No.: 7722-84-1
Molecular Formula: H2O2
Formula Weight: 34.02
Refractive Index: 1.3350
Melting Point: -26°
Boiling Point: 107°
Merck Reference: 14,4798
UN No.: 2014
MDL No.: MFCD00011333
Formel:
H₂O₂ Kogepunkt: 107 °C Smeltepunkt: –26 °C Massefylde: 1,100 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS-nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN nummer: 2014 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,4798 |