Hydrogenperoxid 27% (w/w) i vandigopløsning stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L13235.AE L13235.AP
L13235.AEEA 321 DKK
L13235.AE L13235.AP
Hydrogenperoxid 27% (w/w) i vandigopløsning stabilised
Hydrogen peroxide
CAS No.: 7722-84-1 Molecular Formula: H2O2 Formula Weight: 34.02 Refractive Index: 1.3350 Melting Point: -26° Boiling Point: 107° Merck Reference: 14,4798 UN No.: 2014 MDL No.: MFCD00011333
Formel: H₂O₂
Kogepunkt: 107 °C
Smeltepunkt: –26 °C
Massefylde: 1,100
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN nummer: 2014
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,4798