Pyridin-D5 (100% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Pyridine-[²H₅]
176170010 176170100 176170250
ACRO176170010EA 379 DKK
ACRO176170010 ACRO176170100 ACRO176170250
Pyridin-D5 (100% D) for NMR spectroscopy
Pyridin-D5
Formel: C₅D₅N
Kogepunkt: 114,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –41 °C
Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 20 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044639
CAS-nummer: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN nummer: 1282
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper