Pyridin-D5 99 atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Pyridine-[²H₅]
166570050 166570100 166570250
ACRO166570050EA 744 DKK
ACRO166570050 ACRO166570100 ACRO166570250
Pyridin-D5 99 atom % D for NMR spectroscopy
Pyridin-D5
Formel: C₅D₅N
Kogepunkt: 114,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –41 °C
Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 20 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044639
CAS-nummer: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN nummer: 1282
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤10 %
D-Enrichment ≥98.5 %
Specific optical rotation +7° to +8° (20°C, 589 nm) c=5 in water