Tetrahydrofuran-D8 (99.5% D) til NMR spektroskopi, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.13364.0009 1.13364.0010
1.13364.0009EA 3870 DKK
1.13364.0009 1.13364.0010
Tetrahydrofuran-D8 (99.5% D) til NMR spektroskopi, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrofuran-D8
Formel: C₄D₈O
Kogepunkt: 65 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –108 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –17 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00044238
CAS-nummer: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN nummer: 2056
ADR: 3,