Tetrahydrofuran-D8 99.5 atom % D til NMR spektroskopi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
180130010 180130050 180130100
ACRO180130010EA 653 DKK
ACRO180130010 ACRO180130050 ACRO180130100
Tetrahydrofuran-D8 99.5 atom % D til NMR spektroskopi
Tetrahydrofuran-D8
Formel: C₄D₈O
Kogepunkt: 65…66 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –106 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³
Flammepunkt: –21 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00044238
CAS-nummer: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN nummer: 2056
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.06 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)