Toluen-D8 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Deuterotoluen
321320010 321320100
ACRO321320010EA 208 DKK
ACRO321320010 ACRO321320100
Toluen-D8 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Toluen-D8
Formel: C₆D₅CD₃
Kogepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –84 °C
Massefylde: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 4 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00044638
CAS-nummer: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN nummer: 1294
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.50 %