Benzen-D6 (99.5% D)
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Benzene-[²H₆]
DLM-1-10 DLM-1-50 DLM-1-10X0.75
CAMBDLM-1-10EA 0 DKK
CAMBDLM-1-10 CAMBDLM-1-50 CAMBDLM-1-10X0.75
Benzen-D6 (99.5% D)
Benzen-D6
Formel: C₆D₆
Molekylvægt: 84.07 g/mol
Kogepunkt: 79
Smeltepunkt: 6.7
Massefylde: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –11 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003010
CAS-nummer: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
UN nummer: 1114
ADR: 3 II