Benzen-D6 (99.6% D), MagniSolv™ til NMR spektroskopi, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01789.0009 1.01789.0100
1.01789.0009EA 848 DKK
1.01789.0009 1.01789.0100
Benzen-D6 (99.6% D), MagniSolv™ til NMR spektroskopi, Sigma-Aldrich®
Benzen-D6
Formel: C₆D₆
Kogepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –11 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003010
CAS-nummer: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
UN nummer: 1114
ADR: 3,II