1,2-Dichlorbenzen-D4 (98% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Dichlorobenzene-[²H₄]
321260010 321260050
ACRO321260010EA 798 DKK
ACRO321260010 ACRO321260050
1,2-Dichlorbenzen-D4 (98% D) for NMR spectroscopy
1,2-Dichlorbenzen-D4
Formel: C₆D₄Cl₂
Molekylvægt: 150.97 g/mol
Kogepunkt: 178
Smeltepunkt: -17
Massefylde: 1.34 g/cm³
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037106
CAS-nummer: 2199-69-1
EINECS: 218-606-0
UN nummer: 1591
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥97.5 %