n-Hexan-D14 99+ atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexane-D14, n-Hexane-[²H₁₄]
244010010 244010050
ACRO244010010EA 1330 DKK
ACRO244010010 ACRO244010050
n-Hexan-D14 99+ atom % D for NMR spectroscopy
n-Hexan-D14
Formel: D₃C(CD₂)₄CD₃
Molekylvægt: 100.07 g/mol
Kogepunkt: 69
Smeltepunkt: –94.3 °C
Massefylde: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –22 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037562
CAS-nummer: 21666-38-6
UN nummer: 1208
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.0 %