Methanol-D4
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
AE57.1 AE57.2
ROTHAE57.1EA 596.38 DKK
ROTHAE57.1 ROTHAE57.2
Methanol-D4
Methanol-D4
Formel: D₃COD
Kogepunkt: 65,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –99 °C
Massefylde: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044637
CAS-nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN nummer: 1230
ADR: 3,II