Methanol-D4 (99.8% D), MagniSolv™ til NMR spektroskopi, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06028.0009 1.06028.0010 1.06028.0025 1.06028.0100 1.06028.0005
1.06028.0009EA 1120 DKK
1.06028.0009 1.06028.0010 1.06028.0025 1.06028.0100 1.06028.0005
Methanol-D4 (99.8% D), MagniSolv™ til NMR spektroskopi, Sigma-Aldrich®
Methanol-D4
Formel: D₃COD
Kogepunkt: 65,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –99 °C
Massefylde: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044637
CAS-nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN nummer: 1230
ADR: 3 (6.1),II