Methanol-D4 99.8 atom % D til NMR spektroskopi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
321280050 321280100 321280250 321281000
ACRO321280050EA 895 DKK
ACRO321280050 ACRO321280100 ACRO321280250 ACRO321281000
Methanol-D4 99.8 atom % D til NMR spektroskopi
Methanol-D4
Formel: D₃COD
Kogepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –99 °C
Massefylde: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044637
CAS-nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN nummer: 1230
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %