Methanol-D4 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
166350050 166350100 166350500
ACRO166350050EA 866 DKK
ACRO166350050 ACRO166350100 ACRO166350500
Methanol-D4 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Methanol-D4
Formel: D₃COD
Molekylvægt: 36.01 g/mol
Kogepunkt: 65.3
Smeltepunkt: –99 °C
Massefylde: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044637
CAS-nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN nummer: 1230
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
HPLC ≥96.0 %