Iodmethan-D3 (99% D) til NMR spektroskopi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
174950050 174950250
ACRO174950050EA 607 DKK
ACRO174950050 ACRO174950250
Iodmethan-D3 (99% D) til NMR spektroskopi
Iodmethan-D3
Formel: D₃CI
Kogepunkt: 42 °C (1013 hPa)
Massefylde: 2,329 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001074
CAS-nummer: 865-50-9
EINECS: 212-744-5
UN nummer: 2644
ADR: 6.1,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid (May darken on storage)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥98.0 %