Chloroform-D1 (99.8% D) stabilised, MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Chloroform-D
Stabilization: Stabilised with silver
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03420.0025 1.03420.0100 1.03420.0500
1.03420.0025EA 327 DKK
1.03420.0025 1.03420.0100 1.03420.0500
Chloroform-D1 (99.8% D) stabilised, MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Chloroform-D1
Formel: CDCl₃
Kogepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000827
CAS-nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN nummer: 1888
ADR: 6.1,III