Chloroform-D1 (99.96% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Chloroform-D
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
1.02446.0009EA 443 DKK
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
Chloroform-D1 (99.96% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Chloroform-D1
Formel: CDCl₃
Molekylvægt: 120.38 g/mol
Kogepunkt: 60.8
Smeltepunkt: –64.1 °C
Massefylde: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000827
CAS-nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN nummer: 1888
ADR: 6.1 III